Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Siebgewebe thermofixiert, Material: Polypropylen, Maschenweite: 405 mµ 1 * 1 m
Catalog # STOC3-405
Supplier:
-
Expand image
Siebgewebe thermofixiert, Material: Polypropylen, Maschenweite: 405 mµ 1 * 1 m
Catalog # STOC3-405
Supplier:
-