Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Pulvertrichter, enge Ausführung (Winkel ca. 40°), Borosilikatglas, mit langem Stiel, DMR oben 75-80 mm, DMR Hals 16-17 mm 1 * 1 items
Catalog # WITG1.129.020
Supplier:
witeg Labortechnik
Expand image
Pulvertrichter, enge Ausführung (Winkel ca. 40°), Borosilikatglas, mit langem Stiel, DMR oben 75-80 mm, DMR Hals 16-17 mm 1 * 1 items
Catalog # WITG1.129.020
Supplier:
witeg Labortechnik