VWR®, Reagenzglasgestelle
Rot, 24 (3×8), 30 mm, 110×285,5×86,7 mm
212-0428
Nylon, glasfaserverstärkt.
- Gestelle sind einteilig gegossen
- Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Drei Ebenen mit stets gut sichtbarem Inhalt
- Große Beschriftungsbereiche auf den Seitenflächen
:
:
:
:
:
:
- Für Röhrchen Ø:30 mm
- Anz. Bohrungen:24 (3×8)
- Farbe:Rot
- Seq:16
- B×T×H:110×285,5×86,7 mm



