ContactUsLinkComponent
Schreibtisch FS08, 80 x 80 cm, Platte: grau, , 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß-Gestell schwarz, Arbeitshöhe 65 - 85 cm, höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , vertikale Kabelführung im Fuß, Anlief 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVFS08/5/D
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch FS08, 80 x 80 cm, Platte: grau, , 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß-Gestell schwarz, Arbeitshöhe 65 - 85 cm, höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , vertikale Kabelführung im Fuß, Anlief 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVFS08/5/D
Supplier:  HAMMERBACHER