ContactUsLinkComponent
Trapeztisch DRTR, 160 x 69 cm, Platte: Buche, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Trapezform, Vier-Fuß-Gestell verchromt, Rundrohr 4 cm , Ar beitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVDRTR/6/C
Supplier:  HAMMERBACHER
Trapeztisch DRTR, 160 x 69 cm, Platte: Buche, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Trapezform, Vier-Fuß-Gestell verchromt, Rundrohr 4 cm , Ar beitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVDRTR/6/C
Supplier:  HAMMERBACHER