Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
Vierfusstisch DR12, 120 x 80 cm, Platte: grau, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, Vier-Fuß-Gestell schwarz, Rundrohr4 cm , Ar beitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVDR12/5/D
Supplier:  HAMMERBACHER
Vierfusstisch DR12, 120 x 80 cm, Platte: grau, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, Vier-Fuß-Gestell schwarz, Rundrohr4 cm , Ar beitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVDR12/5/D
Supplier:  HAMMERBACHER