ContactUsLinkComponent
Ansatztisch XA80, 80 x 100 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, kreisförmig zum Anbau an Schreibtisch, Ansatztisch mit Stüt zfuß und Konsole, Arbeitshöhe 68 - 85 cm , für XE und XM- Serie, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXA80/5
Supplier:  HAMMERBACHER
Ansatztisch XA80, 80 x 100 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, kreisförmig zum Anbau an Schreibtisch, Ansatztisch mit Stüt zfuß und Konsole, Arbeitshöhe 68 - 85 cm , für XE und XM- Serie, einfache Montage 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXA80/5
Supplier:  HAMMERBACHER