Buffer solutions, ready to use
4,66, Acetate, Colourless, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Catalog # KRAF03397.5400
Supplier: Bernd Kraft
Jump to:
Product Details & Documents
- NIST traceable
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Pack type:Plastic bottle
- pH buffer type:Acetate
- Pk:5 L
- Reference temperature:20 °C
- Colour:Colourless
- pH value:4,66
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



