Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexane, Technical Grade
5 L
  KRAF20149.5500
Cyclohexane, Technical Grade
  KRAF20149.5500
 :  110-82-7
Cyclohexane, Technical Grade
Cyclohexane, Technical Grade
5 L
 :  110-82-7
69,70 €
1 * 5 L
 :  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  •  :110-82-7
  •  :C₆H₁₂
  •  :MFCD00003814
  •  :84.16 g/mol
  •  :13,02752
  •  :81 °C (1013 hPa)
  •  :7 °C
  •  :0.7785 g/cm³ (20 °C)
  •  :–18 °C
  •  :Ambient
  •  :203-806-2
  •  :1145
  •  :3,II
  • Pk:
    5 L