Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexane, extra pure
25 L
  KRAF07161.8900
Cyclohexane, extra pure
  KRAF07161.8900
 :  110-82-7
Cyclohexane, extra pure
Cyclohexane, extra pure
25 L
 :  110-82-7
394,00 €
1 * 25 L
 :  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  •  :110-82-7
  •  :C₆H₁₂
  •  :MFCD00003814
  •  :84.16 g/mol
  •  :13,02752
  •  :81 °C (1013 hPa)
  •  :7 °C
  •  :0.7785 g/cm³ (20 °C)
  •  :–18 °C
  •  :Ambient
  •  :203-806-2
  •  :1145
  •  :3,II
  • Pk:
    25 L