ContactUsLinkComponent
alpha -ß-Messing. Rotgussbronze. Al-Bronze und Sondermessing 10 g Kupferammoniumchlorid / 120 ml Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefuges 1 * 500 mL
Artikelnr. KRAF18546.2000
Supplier:  Bernd Kraft
alpha -ß-Messing. Rotgussbronze. Al-Bronze und Sondermessing 10 g Kupferammoniumchlorid / 120 ml Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefuges 1 * 500 mL
Artikelnr. KRAF18546.2000
Supplier:  Bernd Kraft
Frequently Bought Together