ContactUsLinkComponent
CuSO * 5 HO in verdunnter Schwefelsaure zur Best. der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen interkristalline Korrosion (Strauß -Test) gemaß DIN EN ISO 3651-2:1998 gemaß ASTM A 262 E 1 * 5 L
Catalog # KRAF01528.5020
Supplier:  Bernd Kraft
CuSO * 5 HO in verdunnter Schwefelsaure zur Best. der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen interkristalline Korrosion (Strauß -Test) gemaß DIN EN ISO 3651-2:1998 gemaß ASTM A 262 E 1 * 5 L
Catalog # KRAF01528.5020
Supplier:  Bernd Kraft