ContactUsLinkComponent
200 g Natriumacetat-Trihydrat+ 513 g Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat/l in Wasser zur Bestimmung von Zink in Zinkstaub 1 * 10 L
Catalog # KRAF05329.6120
Supplier:  Bernd Kraft
200 g Natriumacetat-Trihydrat+ 513 g Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat/l in Wasser zur Bestimmung von Zink in Zinkstaub 1 * 10 L
Catalog # KRAF05329.6120
Supplier:  Bernd Kraft
Frequently Bought Together