Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Stoppers, chloroprene rubber

65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm
Catalog # DENE1010487
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Catalog # DENE1010487
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, chloroprene rubber
Stoppers, chloroprene rubber

65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm

Wechseln zu:
Price
164,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Durometer 40 Shore A

 : Acc. DIN 12 871

Spezifikationen:
  • Ø bottom:
    87,0 mm
  • Ø top:
    100,0 mm
  • Height:
    65,0 mm