Werkzeuge für GC-Kapillarsäule
Schneidwerkzeug für Keramik-Kapillarleitungen
568-0470
The capillary cutting tool is used for burr free cutting of fused silica tubing.
- Reduces likelihood of blockages
- Ensures square ends for 'Press fit' style connectors
- Clean entry for on-column injection
- Bezeichnung:Schneidwerkzeug für Keramik-Kapillarleitungen
- Seq:04