Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Self-Adhesive Bags with Indicator

Self-adhesive transparent bag with indicator, 130×356 mm
  MEGR355035
 :   MEGRO
Self-Adhesive Bags with Indicator
  MEGR355035
 :  MEGRO
Self-Adhesive Bags with Indicator

Self-adhesive transparent bag with indicator, 130×356 mm

 
101,00 €
   
1 * 200 ST
 

Steri-bag without fold.

  • Self-adhesive transparent bags
  • Manual closable self-adhesive strip (19 mm wide)
  • With access opening for easy opening by peeling

With steam and EO-gas-indicator.

 
  • Description:
    Self-adhesive transparent bag with indicator
  • L×W:
    130×356 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.