Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Messbereich -40°C bis +200°C, Genauigkeit im Bereich +- 1°C. Standard-Temperaturfühler 1 * 1 ST
Catalog # DOST31.1020
Supplier:
TFA DOSTMANN
Expand image
Messbereich -40°C bis +200°C, Genauigkeit im Bereich +- 1°C. Standard-Temperaturfühler 1 * 1 ST
Catalog # DOST31.1020
Supplier:
TFA DOSTMANN