Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclohexane
155 kg
  OVER837941-155
Marketsource
Methylcyclohexane
  OVER837941-155
Marketsource
 :  108-87-2
Methylcyclohexane
Methylcyclohexane
155 kg
 :  108-87-2
1 * 155 kg
  •  :108-87-2
  •  :C₆H₁₁CH₃
  •  :MFCD00001497
  •  :98.19 g/mol
  •  :13,06074
  •  :101 °C (1013 hPa)
  •  :–126 °C
  •  :0.7693 g/cm³ (20 °C)
  •  :–4 °C
  •  :Ambient
  •  :203-624-3
  •  :2296
  •  :3,II
  • Pk:
    155 kg