Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich® | Avantor

1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®

Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # SIAL258768-5G
Supplier:   Merck
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL258768-5G
Supplier:  Merck
CAS Number:  112-92-5
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®

Glass bottle for solids, 5 g

Wechseln zu:
CAS Number:  112-92-5
Price
60,20 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS-Nummer:112-92-5
  • Formel::H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002823
  • Molekulargewicht:270.5 g/mol
  • Merck-Index:12,08960
  • Siedepunkt:336 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:56…57 °C
  • Dichte:0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:204-017-6
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.