Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Urea, Sigma-Aldrich®

Glass bottle for solids, 1 kg
Catalog # SIAL33247-1KG
Supplier:   Merck
Urea, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL33247-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  57-13-6
Urea, Sigma-Aldrich®
Urea, Sigma-Aldrich®

Glass bottle for solids, 1 kg

Wechseln zu:
CAS Number:  57-13-6
Price
83,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS-Nummer:57-13-6
  • Formel::NH₂CONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008022
  • Molekulargewicht:60.06 g/mol
  • Merck-Index:13,09935
  • Siedepunkt:197 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:132.7 °C
  • Dichte:1.34 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 kg

Spezifikationen: