VWR®, pH-Elektroden
pH-Elektrode, nachfüllbar, Nachfüllbar, 0 - 14, 0...100 °C, Glas, DIN,
Artikelnummer 662-1813
Hersteller: VWR Collection
Jump to:
Specifications
- Anschluss:DIN
- Typ:Nachfüllbar
- Bezeichnung:pH-Elektrode, nachfüllbar
- Material:Glas
- Temperatur:0...100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:662-1813