Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Schraubdeckelgläschen

Schraubdeckelgläschen

Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, Braun, Nein, 15-425
Catalog # SIAL27072-U
Supplier:   Merck
Schraubdeckelgläschen
Catalog # SIAL27072-U
Supplier:  Merck
Schraubdeckelgläschen

Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, Braun, Nein, 15-425

Price
88,60 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Verschlussgröße:
    15-425
  • Ø×H:
    17×60 mm
  • Kapazität:
    7,00 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Vials
  • Seq:
    27