Vollsichtbrille, V-Maxx®
Elastisches Kopfband; nicht belüftet; Anti-UV (2–1,2), kratzfest, beschlagfrei, Klares PC, Transparent
111-2298
Sportliche Vollsichtbrille mit elastischem Kopfband.
- 180° Sichtfeld für ein weites Blickfeld ohne Verzerrung
- Drehbare Befestigung des Kopfbandes für einfache Anwendung mit Helmen
- Indirekte Belüftung entspricht Anforderungen des Spritzschutztests
Zum Tragen mit Korrekturbrillen und mit Atemschutzmasken geeignet.
Gewicht: 93 g.
: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9
- Typ:Elastisches Kopfband; nicht belüftet; Anti-UV (2–1,2), kratzfest, beschlagfrei
- Farbe:Transparent
- Seq:05
- Verglasung:Klares PC



