ContactUsLinkComponent
CuSO * 5 HO in verdunnter Schwefelsaure zur Best. der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen interkristalline Korrosion (Strauß -Test) gemaß DIN EN ISO 3651-2:1998 gemaß ASTM A 262 E 1 * 20 L
Artikelnr. KRAF01528.7020
Lieferant:  Bernd Kraft
CuSO * 5 HO in verdunnter Schwefelsaure zur Best. der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen interkristalline Korrosion (Strauß -Test) gemaß DIN EN ISO 3651-2:1998 gemaß ASTM A 262 E 1 * 20 L
Artikelnr. KRAF01528.7020
Lieferant:  Bernd Kraft