ContactUsLinkComponent
CRM Flammpunkt Referenzöl PM, ca. +61,1°C (255 ml) Nur ür Methode A *** Gefahrgut UN 1202 *** 1 * 255 mL
Catalog # HERZ01000-329-51
Supplier:  HERZOG WALTER
CRM Flammpunkt Referenzöl PM, ca. +61,1°C (255 ml) Nur ür Methode A *** Gefahrgut UN 1202 *** 1 * 255 mL
Catalog # HERZ01000-329-51
Supplier:  HERZOG WALTER