Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl-2-formylbenzoate | Avantor

Methyl-2-formylbenzoate

Glass bottle for solids, 50 g
Catalog # MAYBTL00698EE
Marketsource
Supplier:   Thermo Scientific
Methyl-2-formylbenzoate
Catalog # MAYBTL00698EE
Supplier:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS Number:  4122-56-9
Methyl-2-formylbenzoate

Glass bottle for solids, 50 g

Wechseln zu:
CAS Number:  4122-56-9
Price
Preis anfragen
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl 2-formylbenzoate
  • CAS-Nummer:4122-56-9
  • Formel::C₉H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00204231
  • Molekulargewicht:164.1580 g/mol
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    50 g

Spezifikationen: