2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Glass bottle for solids, 10 g
Catalog # BIOT1W-0929.10
Marketsource
Supplier: BIONET RESEARCH
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Catalog # BIOT1W-0929.10
Supplier: BIONET RESEARCH
Marketsource
CAS Number: 32046-51-8
Wechseln zu:
Product Details & Documents
- CAS-Nummer:32046-51-8
- Formel::C₈H₆N₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00466748
- Molekulargewicht:178.15 g/mol
- EINECS:250-904-6
Spezifikationen:
Spezifikationen:
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:10 g
Spezifikationen:
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



