2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Glass bottle for solids, 10 g
Catalog # BIOT12N-071.10
Marketsource
Supplier: BIONET RESEARCH
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Catalog # BIOT12N-071.10
Supplier: BIONET RESEARCH
Marketsource
CAS Number: 320423-61-8
Wechseln zu:
Product Details & Documents
- CAS-Nummer:320423-61-8
- Formel::C₁₃H₉FO₂
- MDL-Nummer:MFCD01568770
- Molekulargewicht:216.21 g/mol
Spezifikationen:
Spezifikationen:
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:10 g



