Kolben, runder Boden, Quickfit® mit Normschliffen
500 ml, 29/32 NS, 153 mm
Catalog # 201-8542
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit mattiertem, weißen Beschriftungsfeld.
: ISO 1773, ISO 4797.
Specifications
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:500 ml
- Höhe:153 mm
- Seq:28



