Double spatulas, micro
100 mm, 2 mm
Catalog # 231-0459
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Length:100 mm
- Blade width:2 mm



