Orders LinkContactUsLinkComponent
Methanol
Methanol
25 L
  LBCL4561225
Marketsource
Methanol
  LBCL4561225
Marketsource
 :  67-56-1
Methanol
Methanol
25 L
 :  67-56-1
1 * 25 L
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :13,05984
  •  :64.6 °C (1013 hPa)
  •  :–98 °C
  •  :0.7918 g/cm³ (20 °C)
  •  :11 °C (closed cup)
  •  :Ambient
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3,II
  •  :01-2119433307-44
  • Pk:
    25 L