cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Glass bottle for solids, 1 g
Catalog # BACE4011503.0001
Marketsource
Supplier: BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Catalog # BACE4011503.0001
Supplier: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Number: 618-27-9
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
- CAS Number:618-27-9
- Formula:C₅H₉NO₃
- MDL Number:MFCD00064319
- Molecular Weight:131.13 g/mol
- Melting Pt:257 °C
- EINECS:210-542-1
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



