Pipettenspitzen
Standard, 0,1 - 10 µl, -, 31,5 mm, Grau, 10 Racks à 96 Stück
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Spitzen sind für den Gebrauch mit vielen gängigen Pipetten geeignet.
- Aus hochwertigem PP, autoklavierbar
- Exzellente Dichtung für einen vollständigen auslaufsicheren Verschluss
- In staubfreier Umgebung unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verpackt
Ordering information: Erhältlich als Großpackung, in autoklavierbaren Racks und als Nachfüllpackung.
Caution: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberBHIT780300_502001691.pdf BHIT780305_502033642.pdf BHIT790201_502057104.pdf BHIT790201_502068217.pdf BHIT791001_502027686.pdf
More
BHIT780300_TDS_EN BHIT780304_TDS_EN BHIT780308_TDS_EN BHIT783211_TDS_EN BHIT791002_TDS_EN
Technisches Datenblatt
More
Sartorius Pipette Tips
Produktliteratur
Specifications
- Farbcode:Grau
- Verpackt:10 Racks à 96 Stück
- Steril:-
- Volumen:0,1 - 10 µl
- Länge:31,5 mm
- Spitzentyp:Standard
- Cat. No.:613-4161
- Umweltzertifizierung:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



