Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety funnels, with handle | Avantor
Safety funnels, with handle
150 mm
Catalog # AGEN4215
Supplier:   Agencinox
Safety funnels, with handle
Catalog # AGEN4215
Supplier:  Agencinox
Safety funnels, with handle
Safety funnels, with handle
150 mm
Wechseln zu:
Price
109,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Documents
Spezifikationen:
  • Funnel O-Ø:
    150 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.