ContactUsLinkComponent
Schlauchschelle, Typ: Herbie, Material: Kunststoff (Beetle Nylon 66), Spannbereich: 7,5 mm, Bandbreite: 18,90-21,30 mm, sterilisierb ar bis 150C, temperaturbeständig von -30C bis 120C 1 * 5 ST
Catalog # 229-7139
Supplier:  VWR International
Schlauchschelle, Typ: Herbie, Material: Kunststoff (Beetle Nylon 66), Spannbereich: 7,5 mm, Bandbreite: 18,90-21,30 mm, sterilisierb ar bis 150C, temperaturbeständig von -30C bis 120C 1 * 5 ST
Catalog # 229-7139
Supplier:  VWR International