Permanent marker pen, Edding 400
Permanent marker, round tip, Edding 400, Green
Catalog # 811-3134
Supplier: THEODOR KIHLER BURO EINRICHTUN
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Permananent marker for writing, colouring, labelling for materials such as metal, glass or plastic, low odour ink, round interchangeable tip. Line thickness of 1 mm.
- Fast drying
- Waterproof
- Refillable
Spezifikationen:
- Colour:Green
- Description:Permanent marker, round tip, Edding 400
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.