Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Analysensiebe

Analysensiebe

100 mm, 40 mm, 45,00 mm
  510-4887
Analysensiebe
  510-4887
Analysensiebe
Analysensiebe

100 mm, 40 mm, 45,00 mm

 
149,00 €
   
1 * 1 ST
 

Edelstahl, gemäß DIN/ISO 3310/1.

Delivery information: Jedes Sieb wird mit einem individuellen Konformitäts-Zertifikat ausgeliefert.

Documents

 
  • Ø:
    100 mm
  • Maschenweite:
    45,00 mm
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    87