ContactUsLinkComponent
Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Material: Polypropylen, für Röhrchen mit Dmr: 16 mm, Anzahl Stellplätze: 37, Dmr/H: 149x72 mm, Farbe: weiß, autoklavierbar, stapelbar 1 * 1 ST
Catalog # 212-9242
Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Material: Polypropylen, für Röhrchen mit Dmr: 16 mm, Anzahl Stellplätze: 37, Dmr/H: 149x72 mm, Farbe: weiß, autoklavierbar, stapelbar 1 * 1 ST
Catalog # 212-9242