Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Silica standard solution | Avantor

Silica standard solution

Silica standard solution, 0,5 mg/l as SiO2 (NIST), 3,78 L
Artikelnummer HACH2100817
Hersteller:   Hach
Silica standard solution
Artikelnummer HACH2100817
Hersteller:  Hach
CAS-Nummer:  
Silica standard solution

Silica standard solution, 0,5 mg/l as SiO2 (NIST), 3,78 L

Wechseln zu:
CAS-Nummer:  
Preis
113,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 3,78 L
Product Details & Documents

Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.

Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Concentration:
    0,5 mg/l as SiO<sub>2 </sub> (NIST)
  • Pk:
    3,78 L
  • Description:
    Silica standard solution

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.