Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Test sieves

305 mm, 40 mm, 0,063 mm
  510-0059
Test sieves
  510-0059
Test sieves
Test sieves

305 mm, 40 mm, 0,063 mm

 
214,00 €
   
1 * 1 ST
 

Edelstahl, gemäß DIN/ISO 3310/1.

 : Jedes Sieb wird mit einem individuellen Konformitäts-Zertifikat ausgeliefert.

 

 
  • Ø:
    305 mm
  • Maschenweite:
    0,063 mm
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    97