Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Squibb

Separating funnels, Squibb

, 500 ml, 29/32 NS, 10 ml
Catalog # 527-1993
Supplier:   Lenz Laborglas
Separating funnels, Squibb
Catalog # 527-1993
Supplier:  Lenz Laborglas
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb

, 500 ml, 29/32 NS, 10 ml

Price
74,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.

Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.

Documents

Specifications
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    500 ml
  • Teilung:
    10 ml