Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods

Stirring rods

Rührstab, mit spatelförmigen Enden, PTFE, 8 mm, 300 mm
Catalog # BRND136225
Supplier:   Brand
Stirring rods
Catalog # BRND136225
Supplier:  Brand
Stirring rods
Stirring rods

Rührstab, mit spatelförmigen Enden, PTFE, 8 mm, 300 mm

Price
19,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstab, mit spatelförmigen Enden
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    003