Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
 

Vollpipetten, zwei Marken, Klasse AS

50 ml, 0,05 ± ml, 550 mm, -
Catalog # 612-2791
Supplier:   HIRSCHMANN
Vollpipetten, zwei Marken, Klasse AS
Catalog # 612-2791
Supplier:  HIRSCHMANN
Vollpipetten, zwei Marken, Klasse AS
Vollpipetten, zwei Marken, Klasse AS

50 ml, 0,05 ± ml, 550 mm, -

Price
17,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

AR-Glas®

  • Justiert auf 'Ex'
  • Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert
  • Konformitätsbescheinigung mit datierter Chargenkennung erhältlich unter der (Webseite: www.hirschmannlab.de)

DIN 12691

 : DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet

Specifications
  • Kapazität:
    50 ml
  • Länge:
    550 mm
  • In Ergänzung zur DIN:
    -
  • Toleranz:
    0,05 ± ml