Orders LinkContactUsLinkComponent
Flame photometric detectors
First heat shield window
Catalog # HEWL19256-80030
Supplier:   Agilent
Flame photometric detectors
Catalog # HEWL19256-80030
Supplier:  Agilent
Flame photometric detectors
Flame photometric detectors
First heat shield window
Wechseln zu:
Price
84,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
FPD is designed with minimum detectable levels of 3,6 pg/s for sulfur and 60 fg/s for phosphorus.
 : Upgrade kits are available and can be ordered separately.
Spezifikationen:
  • Description:
    First heat shield window
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.