2-Formyl-5-methoxypyridine
Bottle
Catalog # APOSOR313046-100MG
New Product
Supplier: Apollo Scientific
2-Formyl-5-methoxypyridine
Catalog # APOSOR313046-100MG
Supplier: Apollo Scientific
New Product
CAS Number: 22187-96-8
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
- CAS-Nummer:22187-96-8
- Formel::C₇H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD08234867
- Molekulargewicht:137.1360 g/mol
- Lagertemperatur:Ambient
Spezifikationen:
Spezifikationen:
- Pack type:Bottle



