Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Chlorophenol 99%
Bottle
  APOSOR8830-25G
New Product
4-Chlorophenol 99%
  APOSOR8830-25G
New Product
 :  106-48-9
4-Chlorophenol 99%
Bottle
 :  106-48-9
85,40 €
1 * 25 g
 :  p-Chlorophenol
  •  :106-48-9
  •  :C₆H₅ClO
  •  :MFCD00002318
  •  :128.56 g/mol
  •  :217…220 °C
  •  :39…45 °C
  •  :1.306 g/cm³ (25 °C)
  •  :121 °C
  •  :Ambient
  •  :203-402-6
  •  :2020
  •  :6.1,III
  • Pack type:
    Bottle