Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade

L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade

Bottle
Catalog # APOSBIA141013-25G
Corrosive
Irritant
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
Catalog # APOSBIA141013-25G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  50-81-7
L(+)-Ascorbic acid 99% USP, BP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade

Bottle

CAS Number:  50-81-7
Price
21,80 €
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

  • Store at room temperature
Synonyms:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formula:C₆H₈O₆
  • MDL Number:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176,12412 g/mol
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.