Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylisonicotinate-N-oxide | Avantor

Methylisonicotinate-N-oxide

Bottle
Catalog # APOSOR13135-1G
Reizend
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
Methylisonicotinate-N-oxide
Catalog # APOSOR13135-1G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  3783-38-8
Methylisonicotinate-N-oxide

Bottle

Wechseln zu:
CAS Number:  3783-38-8
Price
24,60 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-(Methoxycarbonyl)pyridine 1-oxide
  • CAS-Nummer:3783-38-8
  • Formel::C₇H₇NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00128856
  • Molekulargewicht:153.14 g/mol
  • Schmelzpunkt:121…123 °C
  • Lagertemperatur:Ambient
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Bottle

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.