ContactUsLinkComponent
ReproSil-Pur® 120 ODS-3 HPLC Columns
ReproSil-Pur® 120 ODS-3 HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
New Product
Certificates
ReproSil-Pur® 120 ODS-3 HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • MAISR15.93.S1504
  • MAISR15.93.S1546
  • MAISR15.93.S2504
  • MAISR15.93.S2546
  • MAISR15.93.S1204
  • Carbon load:
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1