ContactUsLinkComponent
Quartz fibre filters
Quartz fibre filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Quartz fibre filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA4170037
  • MANA4170045
  • MANA4170050
  • MANA417009
  • MANA4170047
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Filtration speed:
  • < 5 s
  • < 5 s
  • < 5 s
  • < 5 s
  • < 5 s
  • Max. temperature:
  • 950 °C
  • 950 °C
  • 950 °C
  • 950 °C
  • 950 °C
Specifications